Learn More
1-Bromononano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10439590
Marca: Thermo Scientific Acros 107200250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-58-3
Fórmula molecular C9H19Br
Peso molecular (g/mol) 207.15
Número MDL MFCD00000278
Clave InChI AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
Nombre IUPAC 1-bromononano
SMILES CCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromononane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 201.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8Br
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Cantidad 25 g
Beilstein 01, I, 63
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromononane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.