Learn More
1-(Brometil)adamantano, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10509852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10509852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10396494 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
2 options
Código de producto. 10509852
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB13836DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 14651-42-4
Fórmula molecular C11H17Br
Peso molecular (g/mol) 229.161
Clave InChI RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromomethyl, adamantanylbromomethane, 1-bromomethyl tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, 3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane, pubchem21524, 1-adamantylmethylbromide, 1-bromoethyl adamantane, 1-adamantyl methyl bromide, 1s,3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane
PubChem CID 1416304
Nombre IUPAC 1-(bromometil)adamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)adamantane
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.16
Porcentaje de pureza 97%