Learn More
1-Bromododecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229108 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070640 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10764211 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11994481 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10070640
Marca: Thermo Scientific Acros 106912500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-15-7
Fórmula molecular C12H25Br
Peso molecular (g/mol) 249.23
Clave InChI PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
Nombre IUPAC 1-bromododecano
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromododecane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -11°C to 9°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 134.0°C to 135.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11Br
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,II,133
Índice Merck 15,5444
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromododecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lauryl bromide