Learn More
1-Bromodecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
11433754 500 g 500 g
11414190 100 g 100 g
11443754 2500 g 2500 g
11424190 10,000 g 10000 g
4 options
Código de producto. 11433754
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11340.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-29-8 | C10H21Br | 221.18 g/mol
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromodecano se utiliza para producir decanol y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes, como el etanol, el éter etílico y el cloroformo. No miscible en agua.
Notas
No almacenar junto con materiales muy básicos u oxidantes fuertes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-29-8
Fórmula molecular C10H21Br
Peso molecular (g/mol) 221.18
Número MDL MFCD00000221
Clave InChI MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
Nombre IUPAC 1-bromodecano
SMILES CCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromodecane
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.067
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)9Br
Índice de refracción 1.456
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 1735227
Información de solubilidad Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromodecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromodecane