Learn More
1-Bromobutano, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080941
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
11493454 500 g 500 g
11403464 2500 g 2500 g
11413464 10,000 g 10000 g
3 options
Código de producto. 11493454
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10696.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromobutano se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y como disolvente para la limpieza y el desengrasado. Actúa como un agente alquilante, así como para preparar compuestos organometálicos como el n-butillitio. También participa en la síntesis de la procaína y la tetracaína. Reacciona con el metal de magnesio para preparar el reactivo de Grignard, que se utiliza para formar enlaces de carbono-carbono.
Solubilidad
Miscible con etanol y éter dietílico. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, magnesio, potasio, sodio y óxidos de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-65-9
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000260
Clave InChI MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
Nombre IUPAC 1-bromobutano
SMILES CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromobutane
Punto de fusión °C to 112°C
Densidad 1.275 g/mL
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Fórmula lineal CH3(CH2)3Br
Índice de refracción 1.44
Cantidad 500 g
Número UN UN1126
Beilstein 1098260
Índice Merck 14,1553
Información de solubilidad Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.03
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Butyl bromide