Learn More
1-Bromo-6-fenilhexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-6-phenylhexane |
| Punto de ebullición | 115°C to 118°C (6 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.5295 |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 2207649 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |