missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-4-terc-butoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7048049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11398966 5 g 5 g
11308976 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11398966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20158.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

It is used in the stereoselective synthesis of four stereoisomers of β-Methoxytyrosine, a component of callipeltin A.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis estereoselectiva de cuatro estereoisómeros de β-metoxitirosina, un componente de callipeltin A.

Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.

Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 60876-70-2
Fórmula molecular C10H13BrO
Peso molecular (g/mol) 229.117
Número MDL MFCD00792676
Clave InChI QIWQHUCUWNGYDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-tert-butoxy benzene, 1-bromo-4-tert-butoxybenzene, 4-tert-butoxybromobenzene, 4-bromophenyl tert-butyl ether, 1-bromo-4-tert-butoxy-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethoxy, tert-butyl-4-bromophenyl ether, 1-bromo-4-2-methylpropan-2-yl oxy benzene, 1-tert-butoxy-4-bromobenzene, bromobutoxybenzene
PubChem CID 2763959
Nombre IUPAC 1-bromo-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]benceno
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-tert-butoxybenzene
Punto de ebullición 63°C to 65°C (0.4 mmHg)
Índice de refracción 1.527
Cantidad 5 g
Beilstein 2516411
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.12
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.