Learn More
1-Bromo-4-(n-pentiloxi)benceno, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470433 5 g 5 g
11480433 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12614.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30752-18-2
Fórmula molecular C11H15BrO
Peso molecular (g/mol) 243.14
Número MDL MFCD00156123
Clave InChI ILLQRHZDICIFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-pentyloxy bromobenzene, 1-bromo-4-pentyloxy benzene, 1-bromo-4-pentoxy-benzene, 1-bromo-4-n-pentyloxy benzene, 4-n-amyloxybromobenzene, 4-n-pentyloxybromobenzene, 1-bromo-4-pentyloxybenzene, 4-bromophenylpentyl ether, 4-n-amyl-oxybromobenzene, para-n-pentyloxybromobenzene
PubChem CID 7016905
Nombre IUPAC 1-bromo-4-pentoxibenceno
SMILES CCCCCOC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(n-pentyloxy)benzene
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.15