Learn More
1-Bromo-4-metilciclohexano, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043772
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11307785 5 g 5 g
11317785 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11307785
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar L02640.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6294-40-2 | C7H13Br | 177.085 g/mol
1-Bromo-4-methylcyclohexane is used as intermediates in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-metilciclohexano se utiliza como intermedio en la investigación farmacéutica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6294-40-2
Fórmula molecular C7H13Br
Peso molecular (g/mol) 177.085
Número MDL MFCD00014282
Clave InChI RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans
PubChem CID 22727
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metilciclohexano
SMILES CC1CCC(CC1)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-methylcyclohexane
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 1.262
Punto de ebullición 94°C to 96°C (50 mmHg)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 5 g
Beilstein 1900954
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.09
Porcentaje de pureza 97%