Learn More
1-Bromo-3-metilbutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-methylbutane |
| Nombre de nota | 99% |
| Acidez | 0.1% max. (as HBr) |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -112°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.2000g/mL |
| Punto de ebullición | 120°C to 121°C |
| Temperatura de inflamación | 32°C |
| Mostrar más |