Learn More
1-Bromo-3-isopropoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11323267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11323267 5 g 5 g
11333267 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11323267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13802.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131738-73-3
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Número MDL MFCD00070756
Clave InChI JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-isopropoxybenzene, 3-bromophenyl isopropyl ether, 1-bromo-3-propan-2-yloxy benzene, 3-bromo-isopropoxybenzene, 3-bromoisoproproxylbenzene, 2-3-bromophenoxy propane, 3-bromoisopropoxybenzene, 3-bromo phenyl isopropyl ether, benzene, 1-bromo-3-1-methylethoxy, pubchem14867
PubChem CID 3260801
Nombre IUPAC 1-bromo-3-propan-2-iloxibenceno
SMILES CC(C)OC1=CC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-isopropoxybenzene
Densidad 1.33
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Beilstein 4176950
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 98%