Learn More
1-Bromo-3-iodobenceno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10084623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10084623 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10536061 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10084623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249420500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-18-4
Fórmula molecular C6H4BrI
Peso molecular (g/mol) 282.91
Número MDL MFCD00001043
Clave InChI CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
Nombre IUPAC 1-bromo-3-iodobenceno
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-iodobenzene
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -9.3°C
Densidad 2.2100g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4I
Índice de refracción 1.6590 to 1.6615
Cantidad 50 mL
Beilstein 05, 223
Gravedad específica 2.21
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.89
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.