Learn More
1-Bromo-3-etilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2695625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
10150892 1 g 1 g
10283372 10 g 10 g
10542083 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 10150892
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00571DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2725-82-8
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00156128
Clave InChI ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
PubChem CID 123170
Nombre IUPAC 1-bromo-3-etilbenceno
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-ethylbenzene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH3CH2C6H4Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 97%