Learn More
1-Bromo-3-ciclopropilbenceno, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15239806 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15239806 250 mg 250 miligramos
15229806 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15239806
Marca: Thermo Scientific Acros 452582500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1798-85-2
Fórmula molecular C9H9Br
Peso molecular (g/mol) 197.08
Número MDL MFCD01070823
Clave InChI BCBNVQYWODLZSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromophenylcyclopropane, 3-bromo-1-cyclopropylbenzene, 1-bromo-3-cyclopropyl-benzene, benzene, 1-bromo-3-cyclopropyl, 3-cyclopropylbromobenzene, pubchem22120, bromo-3-cyclopropyl-benzene, 1-cyclopropyl-3-bromobenzene, 1-bromo-3-cyclopropyl benzene, benzene,1-bromo-3-cyclopropyl
PubChem CID 3282672
Nombre IUPAC 1-bromo-3-ciclopropilbenceno
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.07
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene, 96%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.