Learn More
1-Bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona, téc., Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one |
| % mín. CAS | 80.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 1.3300g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | (CH3)3CCOCH2Br |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.06 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Grado | Técnico |