Learn More
1-Boc-pirrol-2-carboxaldehído, 98 %
Código de producto. 15475287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475287 25 g 25 g
15465287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32553.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161282-57-1
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.218
Número MDL MFCD03086220
Clave InChI NSHLHMBABZKJHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-formyl-1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20ak5v, n-boc-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-boc-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-t-butoxycarbonyl pyrrole-2-carbaldehyde, tert-butyl 2-methanoylpyrrole-1-carboxylate
PubChem CID 5057005
Nombre IUPAC 2-formilpirrol-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 49°C to 52°C
Temperatura de inflamación 107.0°C (225°F)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.