Learn More
1-Boc-piperidina-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459577 250 mg 250 miligramos
15439577 1 g 1 g
15449577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52813.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 137076-22-3 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde is used as reactant for synthesis of Pim-1 inhibitors, selective GPR119 agonists for type II diabetes, M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors, HDAC inhibitors and selective 5-HT6 antagonists. It is also used as reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-Boc-piperidina-4-carboxaldehído se utiliza como reactivo para la síntesis de inhibidores PIM-1, los agonistas selectivos del GPR119 para la diabetes tipo II, los inhibidores de la replicación del VIH-1 de M-tropic (R5), los inhibidores de la HDAC y los antagonistas selectivos del 5-HT6. También se utiliza como reactivo para reacciones de Manlich vinílogas de tres componentes
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137076-22-3
Fórmula molecular C11H19NO3
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD02179019
Clave InChI JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1514430
Nombre IUPAC 4-formilpiperidina-1-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97%