Learn More
1-Boc-piperidina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15419327 250 mg 250 miligramos
15499317 1 g 1 g
15409327 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15419327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52571.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 118156-93-7 | C11H19NO3 | 213.277 g/mol
1-Boc-piperidine-3-carboxaldehyde is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-boc-piperidina-3-carboxaldehído se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118156-93-7
Fórmula molecular C11H19NO3
Peso molecular (g/mol) 213.277
Número MDL MFCD02179020
Clave InChI CTVHINDANRPFIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-piperidinecarboxaldehyde, boc-3-piperidinecarboxaldehyde, 3-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-formylpiperidine, 1-boc-3-formylpiperidine, 1-boc-piperidine-3-carboxaldehyde, 3-formyl-n-tert-butoxycarbonyl piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-piperidine carboxyaldehyde, 1-n-boc-3-formylpiperidine
PubChem CID 9964448
Nombre IUPAC 3-formilpiperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-piperidine-3-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97%