Learn More
Ácido 1-(Boc-amino)ciclopropanecarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15458588 250 mg 250 miligramos
15448588 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15458588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61992.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88950-64-5
Fórmula molecular C9H15NO4
Peso molecular (g/mol) 201.22
Número MDL MFCD00083257
Clave InChI DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
Nombre IUPAC Ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopropano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 118°C (decomposition)
Beilstein 4430628
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 98%