Learn More
1-Boc-6-bromoindole, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15440279 250 mg 250 miligramos
15420279 1 g 1 g
15430279 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15440279
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63538.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147621-26-9
Fórmula molecular C13H14BrNO2
Peso molecular (g/mol) 296.164
Número MDL MFCD09954826
Clave InChI OUOWFTDOMYJYKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 6-bromo-1h-indole-1-carboxylate, 1-boc-6-bromoindole, acmc-209cyx, 1-tert-butoxycarbonyl-6-bromoindole, tert-butyl6-bromo-1h-indole-1-carboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-6-bromoindole, 1,1-dimethylethyl 6-bromo-1h-indole-1-carboxylate, 6-bromo-1h-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-bromo-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-bromo-1h-indole-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 11449321
Nombre IUPAC terc-butilo 6-bromoindol-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=C1C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-6-bromoindole
Cantidad 250 mg
Beilstein 9050272
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido