Learn More
1-Boc-4-(3-hidroxipropil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421848 1 g 1 g
15431848 5 g 5 g
15441848 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55547.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 132710-90-8 | C12H24N2O3 | 244.335 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132710-90-8
Fórmula molecular C12H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 244.335
Número MDL MFCD06798090
Clave InChI LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-3-hydroxypropyl piperazine, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-hydroxypropyl-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-hydroxypropyl piperazine, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-hydroxypropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dtb2, t-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 1-3-hydroxypropyl-4-tert-butyloxycarbonylpiperazine
PubChem CID 16217800
Nombre IUPAC 4-(3-hidroxipropil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Punto de fusión 73°C to 77°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido