Learn More
1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrofenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, butylfluoronitrophenyltetrahydropyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 3-fluoro-4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nitrobenzene, tert-butyl4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.34 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |