Learn More
1-BOC-3-Aminopiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11956371 1 g 1 g
11946371 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11956371
Marca: Thermo Scientific Acros 436600010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144243-24-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144243-24-3
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Número MDL MFCD01861219,MFCD03094717
Clave InChI AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-boc-3-aminopiperidine, n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-1-n-boc-piperidine, +/--3-amino-1-n-boc-piperidine, 3-amino-1-boc-piperidine, 1-n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 545809
Nombre IUPAC terc-butilo 3-aminopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-3-Aminopiperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-BOC-3-Aminopiperidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.