Learn More
1-Boc-2-(hidroxidimetilsilil)pirrol, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-2-(hydroxydimethylsilyl)pyrrole |
| Punto de fusión | 53°C to 57°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.36 |
| Porcentaje de pureza | 97% |