Learn More
Clorhidrato de 1-bencil-4-ciano-4-fenilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11327229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327229 25 g 25 g
11317229 5 g 5 g
11337229 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27411.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71258-18-9
Fórmula molecular C19H20N2
Peso molecular (g/mol) 276.383
Número MDL MFCD00035361
Clave InChI AUBONLVMDCVPQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-phenyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-phenyl-piperidine-4-carbonitrile, bc-4-pp, 4-phenyl-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride, 1-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine, 4-phenyl-4-cyano-1-benzyl-piperidine, 1-n-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine
PubChem CID 191408
Nombre IUPAC 1-bencil-4-fenilpiperidina-4-carbonitrilo
SMILES C1CN(CCC1(C#N)C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Punto de fusión 261°C to 264°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.85
Porcentaje de pureza 99%