Learn More
1-Bencil-3-oxopiperazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15461208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15461208 250 mg 250 miligramos
15441208 1 g 1 g
15451208 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15461208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55072.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13754-41-1
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.246
Número MDL MFCD06795962
Clave InChI SBWVHKNCFZRBRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-oxopiperazine, 4-benzyl-piperazin-2-one, piperazinone, 4-phenylmethyl, 2-piperazinone,4-phenylmethyl, 4-benzyl-2-piperazinone, 4-benzylpiperazine-2-one, 4-phenylmethyl piperazinone, aronis25032
PubChem CID 11458177
Nombre IUPAC 4-bencilpiperazin-2-ona
SMILES C1CN(CC(=O)N1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-oxopiperazine
Punto de fusión 148°C to 155°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 95%