Learn More
1-Bencil-2-pirrolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-2-pyrrolidinone |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0900g/mL |
| Temperatura de inflamación | >112°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.5500 to 1.553 |
| Mostrar más |