Learn More
Ácido 1-bencil-1,2,3-triazol-4,5-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11348165
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348165 1 g 1 g
11358165 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08434.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73953-89-6
Fórmula molecular C11H9N3O4
Peso molecular (g/mol) 247.21
Número MDL MFCD00043512
Clave InChI IYYBUXUZYWGZGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, v-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl, 1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-phenylmethyl, 4-26-00-00965 beilstein handbook reference, 1-benzyl1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1,2,3-triazol-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3 triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid #
PubChem CID 427031
Nombre IUPAC ácido 1-benciltriazol-4,5-dicarboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=C(N=N2)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 1 g
Beilstein 29417
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.21
Porcentaje de pureza 98%