Learn More
1-Benzoil-4-piperidona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11461608 5 g 5 g
11471608 25 g 25 g
11481608 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11461608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13901.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 24686-78-0 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24686-78-0
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD00006189
Clave InChI NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
PubChem CID 90583
Nombre IUPAC 1-benzoylpiperidin-4-one
SMILES O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzoyl-4-piperidone
Punto de fusión 52°C to 57°C
Punto de ebullición 158°C to 160°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 158848
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza ≥98%