Learn More
1-Benzofuran-5-ilmetilamina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10533002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533002 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10762283 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533002 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07113CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 37798-08-6
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD04974039
Clave InChI OFMIMSPBHXZKRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzofuran-5-ylmethylamine, benzofuran-5-ylmethanamine, 5-aminomethyl benzofuran, 1-1-benzofuran-5-yl methanamine, pubchem7027, 5-benzofuranylmethanamine, benzo b furan-5-ylmethylamine, c-benzofuran-5-yl-methylamine, 1-benzofuran-5-yl methanamine, 1-benzo b furan-5-ylmethylamine
PubChem CID 2795182
Nombre IUPAC 1-benzofuran-5-ilmetanamina
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-5-ylmethylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%