Learn More
1-Benzofuran-5-ilmetanol, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4509958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10056012 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10670135 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10285164 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10056012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07109CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 31823-05-9
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD04115373
Clave InChI XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
Nombre IUPAC 1-benzofuran-5-ilmetanol
SMILES OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%