Learn More
Yoduro de 1-aminopiridinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Aminopyridinium iodide is a reagent used as a building block to construct fused heterocycles, synthesis of substituted pyridines, dipolar cycloadditions, ylide type reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El yoduro de 1-aminopiridinio es un reactivo utilizado como compuesto básico para construir heterociclos fusionados, síntesis de piridinas sustituidas, cicloadiciones dipolares y reacciones de tipo iluro.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminopyridinium iodide |
| Punto de fusión | ∼160°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 3713241 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (almost transparency). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.03 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.