Learn More
Clorhidrato de 1-aminohidantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258747 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11956251
Marca: Thermo Scientific Acros 442050050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2827-56-7 | C3H5N3O2·ClH | 151.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2827-56-7
Fórmula molecular C3H5N3O2·ClH
Peso molecular (g/mol) 151.55
Clave InChI WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride
PubChem CID 12472963
Nombre IUPAC 1-aminoimidazolidina-2,4-diona; clorhidrato
SMILES C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminohydantoin hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 201.0°C to 205.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino