Learn More
Clorhidrato de 1-adamantanamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-50368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
10645972 25 g 25 g
10571781 100 g 100 GR
2 options
Código de producto. 10645972
Marca: Thermo Scientific Acros 151670250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1-adamantanamina se utiliza en el tratamiento profiláctico o sintomático de la gripe A. También se utiliza como antiparkinsoniano para tratar reacciones piramidales adicionales y para la neuralgia posherpética. También se utiliza como antagoinsta receptor NMDA.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), etanol (38 mg/ml a 25 °C), cloroformo (1:18), DMSO (38 mg/ml a 25 °C) y metanol
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del agente oxidante y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 665-66-7
Fórmula molecular C10H18ClN
Peso molecular (g/mol) 187.71
Número MDL MFCD00074723
Clave InChI WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
Nombre IUPAC adamantan-1-amina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanamine hydrochloride
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99
% máx. CAS 100
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 368
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.71
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Adamantanamine hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.