Learn More
1-Acetilimidazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-49363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10683173 5 g Frasco de vidrio 5 g
10367490 25 g Frasco de vidrio 25 g
10022210 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10683173
Marca: Thermo Scientific Acros 169500050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2466-76-4
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD00005287
Clave InChI VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
PubChem CID 17174
ChEBI CHEBI:16984
Nombre IUPAC 1-imidazol-1-iletanona
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 96°C
Color De beis a blanco o tostado
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales adherentes o polvo cristalino