Learn More
Éster de pinacol de ácido1 Acetil-1H-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4602001 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11986221 1 g 1 g
11976221 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11986221
Marca: Thermo Scientific Acros 444440010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1150561-76-4
Fórmula molecular C11H17BN2O3
Peso molecular (g/mol) 236.08
Número MDL MFCD09027064
Clave InChI GAXOQGDPSCOOLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl-ethanone, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethanone, 1-acetylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethanone, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-one, ethanone,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 17750204
Nombre IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 47°C to 49°C
Color De naranja a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.