Learn More
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479673 25 g 25 g
11489673 100 g 100 g
11499673 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12449.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152.241 g/mol
El 1,8-Diazabiciclo[5,4,0]undec-7-eno se utiliza en síntesis orgánica como catalizador, ligando de complejo y base no nucleofílica. Se utiliza como agente protector para la síntesis de cefalosporina y como catalizador del poliuretano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,8-Diazabiciclo[5,4,0]undec-7-ona se usa en síntesis orgánica como catalizador, un ligando de complejo y una base no nucleofílica. Se utiliza como agente protector para la síntesis de cefalosporina y como catalizador de poliuretano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatibles con ácidos, agentes oxidantes fuertes, anhídridos ácidos, cloruros ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6674-22-2
Fórmula molecular C9H16N2
Peso molecular (g/mol) 152.241
Número MDL MFCD00006930
Clave InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
Nombre IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimido[1,2-a]azepina
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.02
pH 12.8
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 116°C (240°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.522
Cantidad 25 g
Número UN UN3267
Beilstein 508906
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-pyrimido[1,2-a]azepine