Learn More
Corning™ Tiras de temperatura adhesivas 1 a 8°
Descripción
Para su uso con el núcleo de enfriamiento XT para CoolBox XT y CoolBox 2XT
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Color | Negro |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de producto | Tira de temperatura |
| Para utilizar con (equipo) | Núcleo de enfriamiento XT para CoolBox XT y CoolBox 2XT |
| N.º por caja | 4/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 1 a 8 °C |
| Longitud (métrico) | 10,2 cm |
| Mostrar más |