Learn More
1,8-Bis(metilamino)-3,6-dioxaoctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327851 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10327851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275870010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 22366-98-9 | C8H22N2O2 | 178.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Bis(methylamino)-3, 6-dioxaoctane
Nombre de nota 98%
CAS 22366-98-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 100°C to 102°C (4.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H22N2O2
Fórmula lineal CH3N(H)CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2N(H)CH3
Índice de refracción 1.4440 to 1.446
Número MDL MFCD00142574
Cantidad 1 g
Sinónimo ethanamine, 2,2'-1,2-ethanediylbis oxy bis n-methyl, poly oxy-1,2-ethanediyl , alpha-2-methylamino ethyl-omega-2-methylamino ethoxy, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy bis n-methylethanamine, 2,11-diaza-5,8-dioxadodecane, 5,8-dioxa-2,11-diazadodecane, alpha-2-methylaminoethyl-omega-2-methylaminoethoxy poly oxy-1,2-ethanediyl, 1,8-bis methylamino-3,6-dioxaoctane,, n,n'-ethylenebis oxyethylene bis methanamine, n-methyl-2-2-2-methylaminoethoxy ethoxy ethanamine, n-methyl-2-2-2-methylamino ethoxy ethoxy ethanamine
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Clave InChI MRULVAADQTWBTF-UHFFFAOYSA-P
SMILES C[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]C
Nombre IUPAC N-metil-2-[2-[2-(metilamino)etoxi]etoxi]etanamina
Peso molecular (g/mol) 178.28
PubChem CID 91958
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Bis(methylamino)-3,6-dioxaoctane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.