Learn More
1,6-Hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10604972 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10427310 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
11621409 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
3 options
Código de producto. 10604972
Marca: Thermo Scientific Acros 120650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-11-8
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Clave InChI XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
Nombre IUPAC hexano-1,6-diol
SMILES C(CCCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 6-Hexanediol
Acidez 0.1 mg KOH/g max.
Punto de fusión 40.0°C to 43.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 253.0°C to 260.0°C
Temperatura de inflamación 147°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)6OH
Índice de refracción 1.457
Cantidad 1 kg
Beilstein 01,484
Índice Merck 15,4728
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in hot ether
Viscosidad 30 mPa.s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Escamas cerosas