Learn More
1,6-Hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,6-Hexanediol is used in polymer synthesis such as polyester, polyurethane and nylon. It is used as an intermediate to adhesives, acrylics and dyestuffs. Further, it is employed in gasoline refining and pharmaceutical production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,6-hexanodiol se utiliza en la síntesis de polímeros como poliéster, poliuretano y nailon. Se utiliza como intermedio de adhesivos, acrílicos y colorantes. Además, se emplea en la refinación de gasolina y la producción de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Hexanediol |
| Punto de fusión | 40°C to 43°C |
| Densidad | 1.12 |
| Punto de ebullición | 248°C to 250°C |
| Temperatura de inflamación | 147°C (296°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 2500 g |
| Beilstein | 1633461 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,4690 |
| Mostrar más |