Learn More
1,6-Diaminohexano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021746
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 g
2500 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469080
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14212.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
1,6-Diaminohexane is mainly used as a monomer to make nylon 6-6. Its derivative hexamethylene diisocyanate (HDI) is used in the production of polyurethane. It acts as a cross-linking agent in epoxy resins. Other applications include coatings, lubricants and water treatment products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-diaminohexano se utiliza principalmente como monómero para hacer nailon 6-6. Su derivado diisocianato de hexametileno (HDI) se utiliza en la producción de poliuretano. Actúa como agente de entrecruzamiento en resinas epoxi. Otras aplicaciones incluyen revestimientos, lubricantes y productos de tratamiento de agua.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en éter, alcohol y benceno.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, cloruros de ácidos, dióxido de carbono y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-09-4
Fórmula molecular C6H16N2
Número MDL MFCD00008243
Clave InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nombre IUPAC hexano-1,6-diamina
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,6-Diaminohexane
Punto de fusión 39°C to 43°C
Densidad 0.84
pH 12.4
Punto de ebullición 199°C to 204°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal H2N(CH2)6NH2
Cantidad 100 g
Número UN UN2280
Beilstein 1098307
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,4695
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ether,alcohol and benzene.
SMILES C(CCCN)CCN
Peso molecular (g/mol) 116.208
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,6-Diaminohexane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,6-Hexanediamine
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.