Learn More
1-(6-cloro-1,3-benzotiazol-2-il)hidrazina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-yl)hydrazine |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.66 |
| Porcentaje de pureza | 97% |