Learn More
1,6-Anhidro-β-D-glucosa-2,3,4-tri-o-acetato, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10120132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10120132 100 mg Glass bottle 100 miligramos
10272562 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
2 options
Código de producto. 10120132
Marca: Thermo Scientific Acros 353681000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13242-55-2
Fórmula molecular C12H16O8
Peso molecular (g/mol) 288.25
Número MDL MFCD00063247
Clave InChI BAKQMOSGYGQJOJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo triacetyllevoglucosan, 1,6-anhydro-, a-d-glucopyranose 2,3,4-triacetate, 2,3,4-tri-o-acetyl-1,6-anhydro-, a-d-glucopyranose, 2r,3s,4r,5r-2,3-bis acetyloxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-4-yl acetate
PubChem CID 134159065
Nombre IUPAC acetato de [(1S,2S,3S,4S,5R)-3,4-diacetiloxi-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octan-2-ilo]
SMILES CC(=O)OC1C2COC(O2)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 112.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Cantidad 100 mg
Rotación específica − 66.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.26
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Crystalline Powder