Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhidro-beta-D-celobiosa, 95 %
Código de producto. p-7043289
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
Código de producto. 15498469
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66914.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35405-71-1 | C12H20O10 | 324.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35405-71-1
Fórmula molecular C12H20O10
Peso molecular (g/mol) 324.282
Número MDL MFCD13182343
Clave InChI LTYZUJSCZCPGHH-QRZGKKJRSA-N
Sinónimo 1,6-anhydro-b-d-cellobiose, cellobiosan, 1,6-anhydro-beta-d-cellobiose, 2s,3r,4s,5s,6r-2-1r,2s,3r,4r,5r-3,4-dihydroxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-2-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
PubChem CID 71225847
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(1R,2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octan-2-il]oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1C2C(C(C(C(O1)O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt