Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhidro-beta-D-celobiosa, 95 %
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | Soluble in water at 50mg/ml |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.28 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Polvo |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur