Learn More
Ácido 1-(5-(trifluorometil)-2-piridil)piperidina-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3075226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
10350383 250 mg 250 miligramos
10106792 1 g 1 g
10317164 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 10350383
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM07694CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 406476-31-1
Fórmula molecular C12H13F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 274.24
Número MDL MFCD00209248
Clave InChI KNDSIDUPVUCATQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperidine-4-carboxylic acid, 5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4-carboxylic acid, peakdale1_002677, 2-4-carboxypiperidin-1-yl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-carboxy-1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylicacid, 1-5-trifluoromethylpyrid-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777788
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=[NH+]1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-(4-carboxilatopiperidin-1-il)-5-(trifluorometil)piridin-1-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.24
Porcentaje de pureza 95%