Learn More
Labcon Tubos termocrómicos de microcentrífuga ViewPoint™ de 1,5 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Tubos termocrómicos ViewPoint™
- Señalización de la temperatura en tiempo real
- Transición reversible de claro a azul claro a 4 °C con transición completa a azul oscuro a 0 °C
- 1,5 mL
- Con tapones planos de fácil apertura incluidos, graduaciones laterales y superficie de escritura mate
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Ensayo de motilidad espermática (SMA, por sus siglas en inglés) y ensayo de embriones de ratón (MEA, por sus siglas en inglés) validado como seguro para el cultivo celular
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugación ultra alta a 40 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón a presión |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
| Color | Cambie el color claro a azul de 0 °C a 4 °C. |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| Envase | 100/bolsa resellable/5 bolsas/paq./2 paq./caja |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Congelable a -80 °C |
| Declaraciones de limpieza | Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa y sin endotoxinas (apirógena), ensayo de motilidad espermática (SMA, por sus siglas en inglés) ensayo de embriones de ratón (MEA, por sus siglas en inglés) validado como seguro para el cultivo celular |
| Mostrar más |