Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperSpin™ de 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16674002
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de tapón:
A presión
Tapón a presión extra grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Esterilidad Estilo de tapón unitSize
16674002 Rojo No estéril A presión paquete de 500
16634002 Natural No estéril A presión paquete de 500
16644002 Ámbar No estéril A presión paquete de 500
16654002 Amarillo No estéril A presión paquete de 500
16664002 Naranja No estéril A presión paquete de 500
16684002 Azul No estéril A presión paquete de 500
16694002 Verde No estéril A presión paquete de 500
16604012 Surtido No estéril A presión paquete de 500
17537886 Transparente Estéril A presión paquete de 500
17547886 Morado No estéril Tapón a presión extra grande paquete de 500
10 options
Código de producto. 16674002
Marca: Labcon™ 30168740009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos tubos de microcentrífugas incluyen tapones a presión acoplados planos y de fácil apertura, graduaciones laterales y una superficie de escritura mate.
  • Centrifugación ultra alta a 40 000 x g
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Envasadas en bolsas resellables
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón A presión
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 mL
Color Rojo
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
N.° por paquete 500/paq.
Envase 500 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
Declaraciones de limpieza Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Esterilidad No estéril
Línea de productos SuperSpin
Graduated Sí
RCF máx. 40.000 RCF