Learn More
Greiner Bio-One Tubos para microcentrífuga de polipropileno de 1.5 ml
Descripción
- Material: Polypropylene
- For single use only
- Available in different colors
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Suitable for Eppendorf centrifuges and systems
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 1.5mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón |