Learn More
1-(5-Fluoro-2-metoxifenil)etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424697 250 mg 250 miligramos
15404697 1 g 1 g
15414697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15424697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32022.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878572-08-8
Fórmula molecular C9H11FO2
Peso molecular (g/mol) 170.18
Número MDL MFCD08062369
Clave InChI VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_
PubChem CID 44891074
Nombre IUPAC 1-(5-fluoro-2-metoxifenil)etanol
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.18
Porcentaje de pureza 95%